Learn More
Solution de carbonate, carb. 0,35 M/bicarb. 0,10 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12922245 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12922245
Marque: Fisher Chemical A 106 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbonate solution
Conditionnement Flacon
La solution contient 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate
Forme physique Liquide
Concentration 100 mg/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL