Learn More
Solution de carbonate, carb. 0,35 M/bicarb. 0,10 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbonate solution |
| Conditionnement | Flacon |
| La solution contient | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 100 mg/L |
| Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 mL |