Learn More
Heathrow Scientific Partition de boîte de flacons cryogéniques en carton à 64 puits, grille de 8 x 8, blanc
La partition en carton est destinée à l’organisation de petits échantillons et tubes.
Marque:  Heathrow Scientific HS2860F
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 16370756
  • 47.20€ / 12 pièces
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • Partition à l’aide d’une grille de 8 x 8
  • Tubes de 1,5/2,0 ml
  • 64 puits (dia. de 15 mm)
Spécification
Spécification
64 puits
Blanc
Tubes
5,10 in
5,10 in
1,50 in
15 mm
Partition de boîte de flacons cryogéniques en carton
Carton
8 x 8
12,95 cm
12 95 cm
3,81 cm