Learn More
Heathrow Scientific™ Partition de boîte de flacons cryogéniques en carton, 7 x 7
Crée une configuration intérieure à 49 puits (diamètre de puits de 17,5 mm) pour le stockage cryogénique de flacons de 1,5 / 2,0 ml dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2.
Marque: Heathrow Scientific™ HS2860G
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Stocker dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2, -196°C
- Les boîtes à code couleur permettent une identification et un tri faciles
- Les orifices d’aération inférieurs permettent une circulation et une élimination plus rapides de l’air froid, de la vapeur ou du LN2
- Toutes les empreintes de boîte sont de 13,3 x 13,3 cm, sélectionnez deux hauteurs différentes
- Doit utiliser des tubes capables d’être stockés à la température requise de l’utilisateur
- Non recommandés pour l’autoclavage.
- Les partitions et boîtes/couvercles doivent être commandés séparément
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Stockage cryogénique | |
49 (Flacons de 17,5 mm de diamètre) | |
7 x 7 | |
13,3 cm | |
17,5 mm |
Carton | |
Partition de boîte de flacon | |
Boîte de stockage cryogénique en carton et couvercle | |
12/Paquet | |
13,3 x 13,3 cm | |
13,3 cm |