Learn More
New Pig™ Carry Bag
Marque:  New Pig™ PLR232-24IN
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12933635
  • 92.48€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Spécification
Carry Bag
PVC-supported Nylon
1 Ea.
Yellow
70 cm
1 kg