Learn More
New Pig™ Carry Bag
Marque:  New Pig™ PLR232-36IN
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12953635
  • 119.48€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Spécification
Carry Bag
PVC-supported Nylon
1 Ea.
Yellow
98 cm
1 kg