Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour système d’eau Barnstead™
Maintenez votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ grâce à ces cartouches de rechange.
Marke: Thermo Scientific™ 09.1019
Code nomenclature Nacres: JA.13
Weitere Details : Poids : 2.28000kg
Beschreibung
Maintenez vos systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ grâce aux cartouches de rechange Thermo Scientific™ Barnstead™.
Choisissez le numéro de référence approprié pour votre système. Ces cartouches sont à utiliser avec les systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead suivants :- MicroPure™
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- Smart2Pure™
- LabTower™ EDI
- Pacific™ TII
Spezifikation
Cartouche échangeuse d’ions | |
Smart2Pure | |
Cartouches à échange d’ions |