missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Caspase 1 (Cleaved Asp210) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15505031
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15505031 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15505031 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA538099

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Caspase 1 (Cleaved Asp210) Polyclonal Antibody for IHC (P), Western Blot

Caspases are a family of cysteine proteases that are key mediators of programmed cell death or apoptosis (1). The precursor form of all caspases is composed of a prodomain, and large and small catalytic subunits. The active forms of caspases are generated by several stimuli including ligand-receptor interactions, growth factor deprivation and inhibitors of cellular functions. All known caspases require cleavage adjacent to aspartates to liberate one large and one small subunit, which associate into a tetramer to form the active enzyme. Caspase-1/ICE (IL-1b converting enzyme) is similar to the cell death gene CED-3 of Caenorhabditilis elegans and regulates multiple proinflammatory cytokines, including interleukin-1b and interferon-gamma-inducing factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Caspase 1 (Cleaved Asp210)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CASP1
Numéro d’ordre du gène P29452, P29466
Alias de gène Casp1; CASP-1; CASP1 nirs variant 1; caspase 1; caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase); caspase-1; Caspase-1 subunit p10; Caspase-1 subunit p20; ICE; IL-1 beta converting enzyme; IL-1 beta-converting enzyme; IL-1B converting enzyme; Il1bc; IL-1BC; IL1BCE; IL1B-convertase; interleukin 1 beta-converting enzyme; interleukin 1, beta, convertase; interleukin 1-B converting enzyme; interleukin-1 beta convertase; interleukin-1 beta converting enzyme; Interleukin-1 beta-converting enzyme; P45
Symboles de gène(s) CASP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide derived from human Caspase 1.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 12362, 834
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.