missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CASQ2 (Human) Recombinant Protein

Human CASQ2 full-length ORF ( AAH22288, 20 a.a. - 399 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marque:  Abnova™ H00000845-P01.10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16152631

  • 335.00€ / 10µg
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Sequence: EEGLNFPTYDGKDRVVSLSEKNFKQVLKKYDLLCLYYHEPVSSDKVTQKQFQLKEIVLELVAQVLEHKAIGFVMVDAKKEAKLAKKLGFDEEGSLYILKGDRTIEFDGEFAADVLVEFLLDLIEDPVEIISSKLEVQAFERIEDYIKLIGFFKSEDSEYYKAFEEAAEHFQPYIKFFATFDKGVAKKLSLKMNEVDFYEPFMDEPIAIPNKPYTEEELVEFVKEHQRPTLRRLRPEEMFETWEDDLNGIHIVAFAEKSDPDGYEFLEILKQVARDNTDNPDLSILWIDPDDFPLLVAYWEKTFKIDLFRPQIGVVNVTDADSVWMEIPDDDDLPTAEELEDWIEDVLSGKINTEDDDEDDDDDDNSDEEDNDDSDDDDDE
Spécification

Spécification

AAH22288
calsequestrin 2 (cardiac muscle)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CASQ2
GST
845
Wheat germ expression system
10 μg
FLJ26321, FLJ93514, PDIB2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions