Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marque:  Epredia™ B851738LA
Informations supplémentaires : Poids : 4.08300kg
Code produit. 16364126
  • 274.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Petits carrés
1 000/Carton
Couvercle distinct, charnière avant
Lavande
Oui
Conditionnés en vrac (couvercles)
Non
Cassette II avec couvercles à couleurs assorties