Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes
For routine tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marque: Epredia™ B851739WH
Informations supplémentaires : Poids : 4.53600kg
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Fentes | |
1 000/Carton | |
Blanc |
Oui | |
Couvercle distinct, charnière avant | |
Cassettes à fentes |