Learn More
Cole-Parmer™ Base de support en fonte
Marque:  Cole-Parmer™ 08129-48
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.58000kg
Code produit. 15286966
  • 78.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Fonte
6 mm
Bases de support
6 mm
13 mm
Les échantillons peuvent être placés ou enduits sur n’importe quel côté ou sur tous les côtés