Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque:  Brady™ 225255
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 11716835
  • 18.35€ / 1 pack
Expédition estimée: 17-06-2024
Spécification
10/boîte
Black on Yellow
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ÉTIQUETTE NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO
4.33 in.
50 mm
0.249 mm
-40°F to +212°F
110 mm
Condamnation
Étiquette de condamnation
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
2 in.
-40°C to +100°C
1.97 in.
7 mm