Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque:  Brady™ 225242
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 11786815
  • 18.35€ / 1 pack
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Étiquettes non adhésives pré-imprimées
  • Étiquettes de sécurité
  • Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
Spécification
10/boîte
White on Red
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien
4.33 in.
110 mm
0.249 mm
-40°F to +212°F
50 mm
Condamnation
Étiquette de condamnation
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
4.3 in.
-40°C to +100°C
1.97 in.
7 mm