Learn More
BINDER™ Série CB Étuves à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et sonde CO2 stérilisable
Le système BINDER CB convient à toutes les applications d’incubation sensibles et garantit une croissance cellulaire parfaite.
Marque: BINDER™ 9040-0148
Informations supplémentaires : Poids : 125.00000kg
Description
- L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2.
- Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale.
- Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques.
- Plage de températures : de 4°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
- Plage d’humidité : 90 à 95 % HR
- Plage de régulation du CO2 : 0 à 20 % vol. CO2
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Jet de mélange de gaz CO2 avec effet Venturi
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic automatique du CO2 sans échec pour la protection du pH des cultures cellulaires
- Système DuoDoor™ : la porte de l’unité et la porte en verre peuvent être ouvertes à l’aide d’une seule poignée
- Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
- Poignée de porte verrouillable
- Clayettes perforées, acier inoxydable
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et acoustiques
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Contact d’alarme à tension nulle
- Les unités sont empilables avec un adaptateur d’empilage
Spécification
L’incubateur à CO2 BINDER™ série CB est le produit par excellence parmi les incubateurs à CO2. Il convient à toutes les applications d’incubation sensibles et assure une croissance cellulaire optimale. Un incubateur à CO2 BINDER™ série CB peut effectuer des expériences de culture complexes ainsi que des conditions d’environnement spécifiques. | |
4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60°C | |
CB260-230 V-O | |
740 x 785 x 1020 mm | |
200/230 V | |
50/60 Hz |
267 l | |
LCD | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
10 A |