missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBL, Rabbit anti-Human, Clone: R4C5, Abnova™

Code produit 16100230
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μL
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16100230 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16100230 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB18849.200uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Spécification

Antigène CBL
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone R4C5
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry Western Blot The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Expression Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence
Alias de gène C-CBL/CBL2/RNF55
Symboles de gène(s) CBL
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y774 of human CBL.
Quantité 200 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 867
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.