Learn More
Motic Objectif CCIS™ plan achromatique UC
Système optique de correction de couleur à l’infini / objectif plan achromatique pour des images nettes, plates et à contraste élevé.
Marque:  Motic 1101001705201
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15920571
  • 54.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-07-2022
Description
  • Système de correction de couleur à l’infini.
    • Image lumineuse de qualité parfaite.
    • Les aberrations d’image sont corrigées même au bord du champ de visualisation.
  • Lentilles achromatiques.
    • Assure un champ plat.
  • Convient pour :
    • Binoculaire Panthera U
    • Trinoculaire Panthera U
    • Binoculaire Panthera KU
    • Trinoculaire Panthera KU
    • Binoculaire Panthera C.
    • Trinoculaire Panthera C.
    • Binoculaire Panthera CC
    • Trinoculaire Panthera CC
    • Panthera DL
    • Panthera L
Spécification
Spécification
Filetage de montage de l’objectif : Largeur 0,8 po x 0,028 po (standard RMS)
Panthera series microscopes
4X
Objectif NA : 0,10, distance de travail : 30,5 mm, DIN : 45 mm
Objective tube length: Infinity CCIS™
Type d’objectif : Plan achromatique