Learn More
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement
Supplément nutritif CD EfficientFeed™ C AGT™
Marque: Gibco™ A1327505
1757.63 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le supplément nutritif GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ est un supplément à une seule partie au format sec pour l’ajout de lots nourris à la culture de lignées cellulaires multiples. Ce produit est conçu pour fonctionner avec les lignées cellulaires GS CHO comme une seule alimentation sans nécessiter de suppléments GS supplémentaires. Le supplément nutritif CD-EfficientFeed™ C AGT™ est une formulation chimiquement définie sans origine animale qui ne contient ni protéines, ni hydrolysats, ni composants de composition incomplètement définie.Le format AGT™ est conçu pour la fabrication à grande échelle et la facilité d’utilisation.
Quel supplément nutritif EfficientFeed™ choisir ?
Envisagez le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ lorsque :
Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ A lorsque :
Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ B lorsque :
Envisagez le kit CHO CD Efficient Feed™ lorsque :
Augmentation des titres
Les suppléments de CHO CD EfficientFeed™ ont été montrés pour plier les augmentations de titres par rapport à la culture de lots, et sont un excellent point de départ pour le développement de processus. De plus, il ne nécessite pas l’ajout d’un supplément GS lorsqu’il est utilisé dans des lignées cellulaires CHO exprimant la glutamine synthétase endogène.
Mise à l’échelle simple et économies
La capacité de mise à l’échelle dans un format sec facilite la manipulation et le stockage dans le cadre de la fabrication et d’autres bioprocédés. Avec le format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), il est possible de stocker et d’utiliser le produit de manière encore plus facile et sûre que les produits traditionnels au format sec. Le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ est offert en conditionnement 1 l, 10 l et 100 l, ce qui permet une mise à l’échelle en tant que processus transparent, ainsi que des économies de coûts lors de l’achat de volumes de niveau de production.
Facilité d’utilisation du format AGT™
Le supplément nutritif CD-EfficientFeed™ C AGT™ offre une commodité d’échelle au format sec en tant que format sec AGT en une seule partie. Pour plus de détails, consultez les documents à l’appui fournis ci-dessous.
À des fins de recherche ou de fabrication. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
2 à 8 °C | |
Supplément nutritif | |
Production d’anticorps et de culture cellulaire, culture de cellules de mammifères | |
10 L |
Solide | |
Flacon à bouchon Securitainer | |
Qualité culture cellulaire, qualifiée pour la fabrication ultérieure, qualité recherche |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.