Learn More
CD115 (c-fms) Rat anti-Mouse, APC, Clone: AFS98, Proteintech
Code produit 17254656 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17254656 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17254656 Fournisseur Proteintech Code fournisseur APC65095100UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.59€
    165.00€ / 100µg
    Économisez 4.59€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Rat Monoclonal Antibody
The CD115 (c-fms) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody to a n/a of mouse CD115 (c-fms). This antibody recognizes mouse antigen. The CD115 (c-fms) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spécification
Antigène CD115 (c-fms)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone AFS98
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué APC
Espèces hôtes Rat
Quantité 100 μg
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 12978
Espèces cibles Mouse
Forme Liquid
Isotype IgG2a