missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™

Code produit 17100922
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17100922 5 mg 5mg
17180912 25 mg 25mg
17190912 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17100922 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur 16011238

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

The M1/70 MAb reacts with mouse CD11b, the 165-170 kDa integrin alphaM. CD11b non-covalently associates with CD18 to form alphaMbeta2 integrin (Mac-1) and binds to CD54 (ICAM-1), C3bi, and fibrinogen. Mac-1 is expressed by macrophages, NK cells, granulocytes, activated lymphocytes and mouse B-1 cells in the peritoneal cavity. M1/70 is also cross-reactive to human CD11b, and can be used for the detection of this antigen on human peripheral blood monocytes, granulocytes, and a subset of NK cells. Through interactions with its ligands, CD11b participates in adhesive cell interactions.

CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD11b
Applications Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Neutralization
Classification Monoclonal
Clone M1/70
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Functional Grade
Formule PBS with no preservative; pH 7.2
Expression ITGAM
Numéro d’ordre du gène P05555
Alias de gène antigen CD11b (p170); antigen CD11b (p170); macrophage antigen alpha polypeptide; CD11 antigen-like family member B; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR3; CR-3 alpha chain; CR3A; F730045J24Rik; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); Itgam; Leukocyte adhesion receptor MO1; leukocyte integrin alpha-M chain; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; MAC1A; Mac-1a; macrophage antigen alpha; macrophage antigen alpha polypeptide; MGC117044; MO1A; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; SLEB6; unnamed protein product
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 5 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16409
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage 4° C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.