missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD164 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: N6B6, BD Biosciences™

Code produit 17201275
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17201275 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17201275 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 749850

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD164 Monoclonal antibody specifically detects CD164 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD164
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone N6B6
Conjugué Brilliant Ultraviolet 737
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène MUC-24; Multi-glycosylated core protein 24; MGC-24; Endolyn
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Pre-B Cell Line
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.