missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1a Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16857194 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16857194 150 μL 150µL
16867194 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16857194 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 173251AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CD1a is a non-polymorphic MHC Class 1 related cell surface glycoprotein, expressed in association with Beta 2 microglobulin. CD1a is expressed by cortical thymocytes, Langerhan′s cells and by interdigitating cells. CD1a is also expressed by some maligcies of T cell lineage and in histiocytosis X. CD1a is expressed on cortical thymocytes, epidermal Langerhans cells, dendritic cells, on certain T-cell leukemias, and in various other tissues. CD1a is structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. CD1a localizes to the plasma membrane and recycles vesicles of the early endocytic system. At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) are identified. Alternatively spliced transcript variants of CD1a have been observed, but their biological validity have not been determined.

Spécification

Antigène CD1a
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.31 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression CD1A
Numéro d’ordre du gène P06126
Alias de gène CD1, CD1A, CD1a molecule, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6
Symboles de gène(s) Cd1, CD1A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CD1a Fusion Protein Ag11304
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 111334, 909
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.