Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD3 pour FABian™
Le kit d’isolement de CD3 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
90.41€ - 714.00€
Spécification
Description | Isolation of label-free cells |
---|---|
Type de produit | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C |
Source du donneur | Human Whole Blood |
Suffisant pour | 9 mL Whole Blood |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15839774
|
IBA Lifesciences
6-6001-010 |
10 Kits, Human |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15829774
|
IBA Lifesciences
6-6001-001 |
1 Kit, Human |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le kit est utilisé pour la sélection de cellules T CD3+ à partir de sang total ou de la couche leucocyto-plaquettaire en conjonction avec le système FABian™.
- Il comprend CD3 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
- Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 9 ml de sang total en une exécution de FABian™.
Spécification
Isolation of label-free cells | |
2°C to 8°C | |
9 mL Whole Blood |
Non-magnetic Cell Isolation Kit | |
Human Whole Blood |