missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse anti-Human, FITC, Clone: HIT3A, BD

Code produit p-7092527
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15871349 25 Tests 1 pièce
15838078 100 Tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15871349 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 561802

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD3
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone HIT3A
Conjugué FITC
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.