missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD300f Monoclonal Antibody (234903)

Description
In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human LMIR1, 2, 4, 5, 6, or recombinant mouse LMIR3 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
CLM1 is an inhibitory receptor of the Ig superfamily expressed on myeloid cells. It mediates negative regulatory signals by recruiting SHP1 (PTPN6; MIM 176883) or SHIP.
Spécification
Spécification
| Antigène | CD300f |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 234903 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 5% trehalose and No Preservative |
| Expression | CD300LF |
| Numéro d’ordre du gène | Q8TDQ1 |
| Alias de gène | CD300 antigen like family member F; CD300 antigen-like family member F; CD300 molecule like family member f; CD300 molecule-like family member f; CD300f; Cd300lf; CLIM1; CLM1; CLM-1; CMRF-35-like molecule 1; CMRF35-like molecule 1; DC-derived Ig-like receptor 2; Digr2; F730004D16Rik; IgSF13; Immune receptor expressed on myeloid cells 1; immunoglobin superfamily member 13; immunoglobulin superfamily member 13; inhibitory receptor IREM1; IREM1; IREM-1; Leukocyte mono-Ig-like receptor 3; Lmir3; MAIR-5; MAIR-V; myeloid-associated immunoglobulin-like receptor 5; NK inhibitory receptor; NKIR; Pigr3; UNQ3105/PRO10111 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?