missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD31 / PECAM-1 Mouse, Clone: SPM532, enQuireBio™

Code produit 15940628
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15940628 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15940628 Fournisseur EnquireBio Code fournisseur 5175MSM2XP1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Spécification

Antigène CD31 / PECAM-1
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localisation cellulaire Cell surface, cytoplasm of endothelial cells
Classification Monoclonal
Clone SPM532
Concentration 200μg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Numéro d’ordre du gène XP_005276940
Symboles de gène(s) PECAM1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant CD31 protein
Poids moléculaire de l’antigène ∽100kDa (endothelium), ∽130kDa (platelets)
Contrôle positif Tonsil, Angiosarcoma
Méthode de purification Protein A/G Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5175
Contenu et stockage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.