missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD321 (JAM-1) Rat anti-Mouse, BUV563, Clone: H202-106, BD Biosciences™

Code produit 17260615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17260615 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17260615 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 749043

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CD321 (JAM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD321 (JAM-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD321 (JAM-1)
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone H202-106
Conjugué Brilliant Ultraviolet 563
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène F11r; F11 receptor; JAM; JAM-A; Jam1; Jcam; Jcam1; Ly106
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse Thymic Stromal Cell Line
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV563 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.