missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD33 Monoclonal Antibody (WM-53 (WM53)), Brilliant Violet™ 605, eBioscience™, Invitrogen™

Code produit 30019388
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30019388 25 Tests 25 pièces
30019641 100 Tests 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30019388 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 406033841

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

CD33 is a transmembrane protein of the sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin (Siglec) family. It belongs to the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM)-containing molecules able of recruiting protein tyrosine phosphatases SHP-1 and SHP-2 to signal assemblies, and these ITIMs are also used for ubiquitin-mediated removal of the receptor from the cell surface. CD33 is expressed on cells of myelomonocytic lineage, binds sialic acid residues in N- and O-glycans on cell surfaces, and is a therapeutic target for acute myeloid leukemia. Further, CD33 is found on granulocyte and macrophage precursors in the bone marrow, but is not on pluripotent stem cells. CD33 is also expressed on, and is a useful marker for, peripheral monocytes. CD33 is useful for distinguishing myelogenous leukemia cells from lymphoid or erythroid leukemias. Diseases associated with CD43 dysfunction include gallbladder lymphoma and extracutaneous mastocytoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD33
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone WM-53 (WM53)
Concentration 5 μL/Test
Conjugué Brilliant Violet 605
Formule PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Expression CD33
Numéro d’ordre du gène P20138
Alias de gène CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Symboles de gène(s) CD33
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 945
Espèces cibles Human
Contenu et stockage 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.