missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD34 Mouse anti-Human, RB780, Clone: 581, BD Horizon™

Code produit 17850055
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 Tests
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17850055 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17850055 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 569078

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD34
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 581
Conjugué RB780
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène gp105-120; My10; Hematopoietic progenitor cell antigen CD34
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 25 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 947
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed.
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.