Learn More
Invitrogen™ CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Description
The H1.2F3 MAb reacts with mouse CD69, also known as very early activation antigen (VEA). CD69 is approximately 35 kDa and is expressed on the surface as a disulfide-linked dimer. While a small subset of lymphocytes in the thymus, spleen and lymph nodes express this antigen, activation of both T and B cells rapidly upregulates the surface expression of CD69, suggesting a role for CD69 in lymphocyte development and activation.
Spécification
Spécification
| Antigène | CD69 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | H1.2F3 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugué | PE-eFluor 610 |
| Formule | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| Expression | CD69 |
| Numéro d’ordre du gène | P37217 |
| Alias de gène | 5830438K24Rik; Activation inducer molecule; activation inducer molecule (AIM/CD69); AI452015; AIM; BL-AC/P26; CD69; CD69 antigen; CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen); CD69 molecule; CLEC2C; C-type lectin domain family 2 member C; C-type lectin domain family 2, member C; EA1; early activation antigen CD69; early lymphocyte activation antigen; early T-cell activation antigen p60; GP32/28; leukocyte surface antigen Leu-23; MLR-3; VEA; Very Early Activation Antigen |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.