missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit p-7209817 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16830665 20 μL 20µL
16820665 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16830665 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 210631AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CD79b is the B cell antigen receptor Ig beta chain (BCR-Ig beta), which associates with B cell antigen receptor Ig alpha chain to form a functional heterodimer that interacts with membrane immunoglobulin (mIg). The mIgM component binds antigen and the Ig alpha /I g beta heterodimer tranduces signals.

Spécification

Antigène CD79B
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.31 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression CD79B
Numéro d’ordre du gène P40259
Alias de gène B29, CD79B, Ig beta, IGB
Symboles de gène(s) CD79B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CD79B Fusion Protein Ag15086
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 974
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.