Learn More
CD8a Rat, PE, Clone: 2.43, enQuireBio™
Code produit 15922288
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15922288 100 μg 100µg
15932288 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15922288 Fournisseur EnquireBio Code fournisseur QAB61PE100ug
Rat Monoclonal Antibody
Spécification
Antigène CD8a
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 2.43
Concentration 0.5mg/mL
Conjugué PE
Formule 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Numéro d’ordre du gène NP_033987
Symboles de gène(s) Cd8a
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Protein A/G Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 12525
Contenu et stockage Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b