missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90 (Thy-1) Mouse, anti-Human, APC, Clone: 5E10, STEMCELL Technologies

Code produit 17118761
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
100 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17118761 25 Tests -
17108761 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17118761 Fournisseur Stemcell Technologies Code fournisseur 60045AZ.1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

  • The 5E10 antibody reacts with CD90 (Thy-1), a GPI-linked membrane glycoprotein that is N-glycosylated at two sites, giving rise to 25 - 37 kDa molecules
  • CD90 has roles in signal transduction, cell adhesion and migration, neurite outgrowth, T cell activation, tumor suppression, and inhibition of the proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells
  • It is a known ligand of β2 and β3 integrins and upregulates synthesis of fibronectin, osteonectin and thrombospondin
  • CD90 is broadly expressed, being found on human thymocytes, neurons, some glial cells, fibroblasts, activated endothelial cells, some leukemia cell lines and a distinct subset (<1%) of CD3+CD4+ T cells in human peripheral blood
  • This antibody clone has been verified for labeling human mesenchymal cells grown in MesenCult™ Proliferation Kit (Human; Catalog #05411) and MesenCult™-XF Medium (Catalog #05420)

Spécification

Antigène CD90 (Thy-1)
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 5E10
Conjugué APC
Espèces hôtes Mouse
Quantité 25 Tests
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey, Pig, Human
Isotype IgG1 κ
Type de cellule Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Mammary Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.