missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDCA3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16834834 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16834834 20 μL 20µL
16824834 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16834834 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 155941AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Implicated as a tumor suppressor. May have a function in vesicular transport. Interaction between TSC1 and TSC2 may facilitate vesicular docking.Defects in TSC1 are the cause of tuberous sclerosis complex (TSC). The molecular basis of TSC is a functional impairement of the hamartin-tuberin complex. TSC is an autosomal domit multi-system disorder that affects especially the brain, kidneys, heart, and skin. TSC is characterized by hamartomas (benign overgrowths predomitly of a cell or tissue type that occurs normally in the organ) and hamartias (developmental abnormalities of tissue combination). Clinical symptoms can range from benign hypopigmented macules of the skin to profound mental retardation with intractable seizures to premature death from a variety of disease-associated causes.Defects in TSC1 may be a cause of focal cortical dysplasia of Taylor balloon cell type (FCDBC). FCDBC is a subtype of cortical displasias linked to chronic intractable epilepsy. Cortical dysplasias display a broad spectrum of structural changes, which appear to result from changes in proliferation, migration, differentiation, and apoptosis of neuronal precursors and neurons during cortical development.

Spécification

Antigène CDCA3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.21 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression CDCA3
Numéro d’ordre du gène Q99618
Alias de gène C8, CDCA3, Gene rich cluster protein C8, GRCC8, TOME 1, TOME1
Symboles de gène(s) CDCA3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CDCA3 Fusion Protein Ag7951
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83461
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.