missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDCA7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16687774
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16687774 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16687774 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5101299

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CDCA7.

This gene was identified as a c-Myc responsive gene, and behaves as a direct c-Myc target gene. Overexpression of this gene is found to enhance the transformation of lymphoblastoid cells, and it complements a transformation-defective Myc Box II mutant, suggesting its involvement in c-Myc-mediated cell transformation. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CDCA7
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CDCA7
Numéro d’ordre du gène Q4KM91, Q9BWT1, Q9D0M2
Alias de gène 2310021G01Rik; AU044109; CDCA7; cell division cycle associated 7; cell division cycle-associated protein 7; c-Myc target JPO1; ICF3; JPO1; Protein JPO1
Symboles de gène(s) CDCA7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CDCA7(Accession Q9BWT1), corresponding to amino acid residues R146-M196.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 311742, 66953, 83879
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.