Learn More
Cefoperazone sodium 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30323610
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30323610
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREA11064300WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefoperazone sodium salt
CAS 62893-20-3
Noms d’analytes ou de composants Cefoperazone sodium salt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C25 H26 N9 O8 S2 . Na
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cefoperazone sodium, Sodium (6R,7R)-7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, sodium salt (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Bioperazone, CP 52640-2, Cefazone, Cefobine, Cefobis, Cefogram, Cefomycin, Cefoneg, Cefoperazone sodium salt, Cefosint, Dardum, Farecef, Kefazon, Myticef, Novobiocyl, Pathozone, Peracef, Perocef, Sodium cefoperazone, T 1551, Tomabef
Formule InChI InChI=1S/C25H27N9O8S2.Na/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t15-,16-,22-;/m1./s1
SMILES [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
Nom IUPAC sodium;(6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Poids moléculaire (g/mol) 667.65
Quantité 1 mL
Poids de la formule 667.1243 g/mol