Learn More
Argos Technologies™ Flacon de bioréacteurs Cell-Line Adhere Code produit.: 16334358
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Argos Technologies™ Flacon de bioréacteurs Cell-Line Adhere
Code produit. 16334358 Tous les produits Cole-Parmer Produits
1000 ml
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
:
1000 ml
Code produit. 16334358
Marque: Argos Technologies™ 2440655
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Les flacons de bioréacteur Argos Technologies™ Cell-Line Adhere sont parfaits pour les anticorps monoclonaux et la production de protéines cellulaires recombinantes exprimées
  • Ces flacons de bioréacteur sont des alternatives in vitro viables à l’utilisation d’ascite de souris, de culture cellulaire standard ou de produits de culture tissulaire
  • Les bioréacteurs utilisent une technologie membranaire innovante pour séparer la zone de culture des cellules de la chambre de milieu
  • Les cellules et les produits sécrétés par les cellules ayant un seuil de rétention des molécules supérieur à 10 kD sont retenus entre deux membranes non cytotoxiques
  • La membrane supérieure semi-perméable permet une diffusion continue des nutriments et l’élimination des déchets
  • La membrane inférieure assure une oxygénation directe et un échange gazeux optimal
  • Des ports séparés donnent accès à des milieux ou à une chambre de culture cellulaire, ce qui permet de changer facilement le milieu utilisé sans interférer avec la croissance, la fonction ou l’échange de gaz des cellules.
  • Développé pour l’expression de biomolécules dans des lignées cellulaires dépendantes de l’ancrage
  • Les concentrations de produit observées dans le compartiment cellulaire sont comprises entre 1-5 mg/ml et sont souvent plusieurs centaines de fois supérieures à celles obtenues dans les flacons rotatifs ou les flacons de culture de tissus du même type de cellules
  • Idéal pour une utilisation avec CHO, BHK, HEP2 ou toute autre lignée cellulaire adhérente, CELLine Adhere est disponible en format d’un litre
  • Le flacon est réutilisable et réduit considérablement le coût du traitement en aval de la concentration et de la purification
  • L’utilisation du sérum est également réduite grâce aux chambres compartimentées du flacon, ce qui en fait un bioréacteur peu coûteux pour la production de biomolécules exprimées
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicate
Porosité Barrière à membrane de ventilation inférieure de 0,2 μm
Stérilité Stérile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Argos Technologies™ Flacon de bioréacteurs Cell-Line Adhere >