Learn More
Corning™ Solution de récupération de cellules
Permet de récupérer les cellules cultivées sur une matrice de membrane basale Corning™ Matrigel™ en vue d’analyses biochimiques ultérieures
99.47€
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11543560
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
354253
100 ml
99.47€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Dépolymérise les gels de la matrice Corning Matrigel sans digestion enzymatique ni longues périodes d’incubation à des températures élevées
  • Les cellules sont libérées sans dommage, évitant ainsi des modifications biochimiques durant l’incubation et la digestion des portions extracellulaires des récepteurs de surface cellulaire et des molécules d’adhérence
  • Filtré à travers une membrane de 0,2 μm et testé pour les bactéries, les champignons et les mycoplasmes
  • Formulation : solution non enzymatique exclusive
Spécification
Spécification
2°C à 8°C