Learn More
Corning™ Systèmes CellCube™ avec clips d’angle
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Marque: Corning™ 3264
Informations supplémentaires : Poids : 14.62000kg
Description
Les modules CellCube™ fournissent :
- une série de plaques en polystyrène parallèles jointes pour créer des espaces de flux laminaire fins et scellés entre les plaques adjacentes.
- une surface de croissance en polystyrène de 85 000 cm2 traitée de façon optimale avec la surface Corning™ CellBIND™ pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence.
- un environnement perfusé qui simule plus étroitement les conditions in vivo et distribue de manière fiable les nutriments et l’oxygène.
- un dispositif intégré, encapsulé, stérile et à usage unique qui est soumis à des tests de maintien de pression à 100 % avant expédition.
Avantages de la surface Corning™ CellBIND™ :
- améliore l’adhérence de cellules, ce qui augmente la croissance des cellules et les rendements
- donne des résultats plus cohérents et même une adhérence de cellules
- permet l’adaptation des cellules à des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite sérum
- réduit le détachement cellulaire prématuré des cultures confluentes
- peut supprimer le besoin de revêtements biologiques fastidieux, chronophages, coûteux et à faible stabilité
- pas un revêtement, ne nécessite aucune réfrigération ou manipulation particulière et est stable à température ambiante
Spécification
6 L | |
Carré | |
Stérile | |
Traitée pour culture tissulaire |
Clips d’angle | |
Non | |
85 000 cm2 | |
100 |