Learn More
Ion Torrent™ Celleste™ 5.0 Image Analysis Software, network server license + 1 seat Code produit.: 16636484
Ion Torrent™ Celleste™ 5.0 Image Analysis Software, network server license + 1 seat
Code produit. 16636484
1 pièce
Code nomenclature Nacres: MA.46
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16636484
Marque: Ion Torrent™ AMEP4868
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est un progiciel d’analyse d’images complet pour une gamme d’applications biologiques grâce à des outils de segmentation et de classification qui vous aident à transformer facilement les images en données quantitatives pour un flux de travail rationalisé et personnalisable. La licence de serveur réseau du logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 est conçue pour les environnements dans lesquels l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. La licence de serveur réseau est fournie avec un siège et des sièges de licence supplémentaires peuvent être ajoutés à tout moment. Les modules en option pour la déconvolution 3D et 2D, la visualisation 3D et l’analyse vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 dispose de fonctionnalités conçues pour une gamme d’applications biologiques, telles que l’ajustement et le traitement d’images avec des mesures manuelles et automatiques sur plusieurs canaux, et des outils de segmentation et de classification qui vous aident à transformer les images en données quantitatives dans un flux de travail rationalisé et personnalisable. Les modules en option pour la déconvolution, la visualisation 3D et l’analyse 3D vous permettent de personnaliser les capacités en fonction de vos besoins. Associé aux grandes capacités d’acquisition d’images de nos microscopes EVOS, le logiciel Celleste vous permet de capturer, traiter, mesurer, analyser et partager vos images et données sans interruption.
Cette licence de serveur réseau est conçue pour les environnements dans lesquels l’utilisation de plusieurs copies est souhaitée. Elle est fournie avec un siège ; des sièges supplémentaires peuvent être ajoutés à tout moment.
Le logiciel d’analyse d’images Celleste 5.0 vous offre les avantages importants suivants :
• Des outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et l’édition des images
• Fonctions complètes de traitement et d’amélioration d’images avec des modules en option pour répondre à vos besoins spécifiques
• De grandes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
• Une nouvelle interface pour une navigation rationalisée sur plaques multipuits et une sélection de puits
• Une vaste gamme de fonctions permettant de créer des rapports et de partager des images et des données
Traitement et analyse
Après acquisition des images, appliquez immédiatement une suite de fonctions de traitement et d’amélioration des images en quelques clics. Utilisez l’alignement automatique pour les superpositions et supprimez le fond pour révéler les détails critiques avec un large éventail de filtres. Une fois satisfait des résultats d’une image, appliquez les mêmes étapes à un ensemble d’images, d’acquisitions ou de résultats à intervalles à partir de traitements différents. Lors de l’imagerie de cellules dans des plaques multipuits, utilisez la nouvelle interface pour sélectionner uniquement les puits que vous souhaitez analyser afin de les traiter automatiquement comme un ensemble.
Mesure et quantification
Mesurez et analysez facilement vos images à l’aide de divers outils de mesure tels que ceux utilisés pour la distance, la région, les angles et la zone. La capacité d’identification d’un objet dans des expériences à intervalles peut être utilisée pour suivre le mouvement ou la migration des cellules. Cette fonctionnalité est particulièrement puissante associée avec l’incubateur sur plateforme EVOS qui permet une surveillance continue des cellules dans des conditions environnementales contrôlées.
Comptage et classification
À l’aide d’un certain nombre d’outils de mesure manuels et automatiques, comptez et caractérisez facilement les cellules et les objets subcellulaires en fonction de la surface, de la longueur, de la forme et de l’intensité lumineuse. Les outils de segmentation flexibles vous permettent de marquer les images en fonction de la couleur ou du niveau d’intensité. Une nouvelle fonctionnalité ROI vous permet de compter les objets et de conserver les mesures par région (p. ex., une application parent-enfant) et également d’effectuer un comptage par région d’intérêt. Après le comptage des objets, triez et affichez les images comptées en fonction de leur taille et d’autres paramètres.
Rapport et partage
À la fin de l’analyse d’images, une suite d’outils d’annotation et de rapport vous permet de créer des rapports de données et d’images prêts à être présentés en quelques clics et de les partager avec d’autres au format PDF, PowerPoint et Excel.
Le logiciel Celleste 5.0 est une solution puissante d’analyse d’images qui facilite votre travail de recherche en imagerie et augmente votre productivité en fournissant des images et des données précises de manière transparente. Grâce à l’utilisation éprouvée des microscopes EVOS, vous disposez désormais des outils qui facilitent la capture, le traitement, la mesure, l’analyse et le partage de vos images et données importantes de manière plus efficace que jamais.
Compliance
RUO
[1] http://www.thermofisher.com/Celleste [2] Siège du réseau d’analyse d’image Celleste [AMEP4869]Explorez toute la gamme de systèmes d’imagerie, d’accessoires et d’offres EVOS [3] [www.thermofisher.com/EVOSB] [4] Incubateur sur plateforme EVOS [www.thermofisher.com/AMC1000]Contenu : une licence de serveur réseau d’analyse d’images Celleste 5.0 avec un siège dédié à la recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Celleste™
À utiliser avec (équipement) EVOS M5000, EVOSM7000 et autres systèmes d’imagerie
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ion Torrent™ Celleste™ 5.0 Image Analysis Software, network server license + 1 seat >