Learn More
Greiner Bio-One Tube à bouchon filtrant en PP à fond conique CELLSTAR CELLreactor™
Pour agiter les cellules en suspension, bactéries aérobies et microorganismes.
Marque: Greiner Bio-One 227245
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Peut être utilisé comme petit bioréacteur pour la culture cellulaire en suspension et sphéroïde
- Facilite un grand nombre d’expériences parallèles
- Volumes utiles flexibles de 1 à 35 ml
- Stérile
- Permet l’échange de gaz
Spécification
Tube de culture | |
Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables ; non cytotoxiques | |
Polypropylène | |
Agitation de cellules en suspension, bactéries aérobies et microorganismes | |
50 mL | |
Oui |
Bleu | |
Bouchon à vis filtrant | |
Oui | |
Stérile | |
Fond conique |