Learn More
Biodesign™ Tubulure de dialyse en cellulose
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment le dessalage, la séparation de composés et les études de liaison
Marque: Biodesign™ D018
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure- Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
- Disponibles en rouleaux de 30,5 m ou en bandes de 305 mm pratiques
- Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
- Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
- Disponibles en seuil de poids moléculaire de 14 000 Da, 8 000 Da et 3 500 Da
Spécification
Tubulure pour dialyse | |
Cellulose | |
19,13 ml/cm | |
50/boîte |
14 kd | |
49,5 mm | |
Transparent | |
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment le dessalage, la séparation de composés et les études de liaison |