Learn More
Biodesign™ Rouleau de tubulure de dialyse en cellulose
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
Marque: Biodesign™ D304
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
- Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
- Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
- Disponible en rouleaux de 30,5 m
- Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
- Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
- Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Rouleau de tubulure pour dialyse | |
Cellulose | |
30,5 m | |
Transparent | |
Réservé à la recherche en sciences de la vie |
3,5 kd | |
21,3 mm | |
3,57 ml/cm | |
1 de chaque |