Learn More
Advantec MFS™ Filtres à membrane en ester de cellulose
Membranes en ester de cellulose mixte, bien adaptées à l’analyse microbiologique de l’eau, des eaux usées, des produits pharmaceutiques ou des boissons. Les filtres à membrane d’ester de cellulose Advantec MFS™ sont dotés d’une surface quadrillée pour le comptage des colonies.
Marque: Advantec MFS™ A045H047A
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.10800kg
Description
- Quadrillé
- Les carrés de grille mesurent 3,1 mm et représentent 1/100 de la surface d’une membrane de 47 mm.
- Préstérilisée par EtO
- 100/boîte
Spécification
Blanc | |
Ester de cellulose | |
Stérile | |
Détermination de streptocoques fécaux ou de coliformes | |
Filtre à membrane |
Filtre à membrane | |
0,45 μm | |
9,6 cm2 | |
Lot de 100 |
Sécurité et traitement
- mixed cellulose esters membrane filter
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P410-Protéger du rayonnement solaire.
- P410+P403-Protéger du rayonnement solaire Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose, cellulose acetate