Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène, surveillance de l’eau et l’humidité
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
19610.00€
Spécification
Capacité (métrique) 170 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Contrôle de l’oxygène Oui
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +4°C à 50°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de bouchon Modèle de porte Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Modèle de porte Prix Quantité et disponibilité  
16346345
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
6731001341
EU Poignée droite
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
20677.38€
19610.00€ / 1 pièce
Économisez 1067.38€
5% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à  4407.00€
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-01-2026
Ajouter au panier
16366345
Voir les accessoires Afficher les documents
Eppendorf™
6731001351
EU Poignée gauche
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
20677.38€
19610.00€ / 1 pièce
Économisez 1067.38€
5% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à  4407.00€
»
Il en reste null
Expédition estimée: 26-01-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conditionnement de surveillance de l’eau et de l’humidité
  • Contrôle de l’oxygène
  • Porte intérieure avec 4 segments
  • 180° HTD (standard avec C170i)
Spécification
Spécification
170 l
Capteur IR
Température ambiante de +4°C à 50°C
ZrO2 (dioxyde de zirconium)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.)
220/240 V, 50/60 Hz
Acier inoxydable
Oui
Interface tactile VisioNize™
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène, surveillance de l’eau et l’humidité