missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CENTG1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13217888
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13217888 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13217888 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA523322

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CENTG1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

The protein encoded by this gene belongs to the centaurin gamma-like family. It mediates anti-apoptotic effects of nerve growth factor by activating nuclear phosphoinositide 3-kinase. It is overexpressed in cancer cells, and promotes cancer cell invasion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CENTG1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Expression Agap2
Numéro d’ordre du gène Q99490
Alias de gène AGAP2; AGAP-2; Arf GAP with GTP-binding protein-like, ANK repeat and PH domains 2; ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 2; arf-GAP with GTPase, ANK repeat and PH domain-containing protein 2; centaurin gamma1; centaurin, gamma 1; centaurin-gamma-1; CENTG1; cnt-g1; FLJ16430; GGAP2; GTP-binding and GTPase activating protein 2; GTP-binding and GTPase-activating protein 2; KIAA0167; mKIAA0167; nuclear GTPase PIKE; phosphatidylinositol 3-kinase enhancer; phosphatidylinositol-3-kinase enhancer; phosphoinositide 3-kinase enhancer; Pike
Symboles de gène(s) Agap2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A portion of amino acids 20-60 of human AGAP2.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116986
Espèces cibles Human, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.