missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CENTG3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13402527
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13402527 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13402527 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528410

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family (Potential). GTPase which may be involved in the degradation of expanded polyglutamine proteins through the ubiquitin-proteasome pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CENTG3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression AGAP3
Numéro d’ordre du gène Q96P47
Alias de gène AGAP3; AGAP-3; ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 3; Arf-GAP with GTPase, ANK repeat and PH domain-containing protein 3; centaurin; centaurin, gamma 3; centaurin-gamma-3; CENTG3; Cnt-g3; CRAG; CRAM-associated GTPase; CRMP (collapsin response mediator protein) associated; FLJ16146; FLJ34452; MR1-interacting protein; MRIP1; MRIP-1; MRIP-1 protein
Symboles de gène(s) AGAP3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human CENTG3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116988
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.