Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Maintiennent fermement les tubes dans les godets de centrifugeuse avec ces portoirs et adaptateurs.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 18015
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10426511
  • 137.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles
  • La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Spécification
Portoir
17 mm
17,2 x 72 mm (dia. x L)
2/boîte
12 x 15 ml
Godet 13180 pour centrifugeuse réfrigérée 3-16L/KL
12