Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Maintiennent fermement les tubes dans les godets de centrifugeuse avec ces portoirs et adaptateurs.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 18005
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Disponibles en plusieurs capacités et tailles
- La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Portoir | |
12,2 mm | |
Godet 13180 pour centrifugeuse réfrigérée 3-16L/KL | |
20 |
20 RIA de 5 ml, tube n° 15060 | |
de 60 à 75 mm | |
12,5 x 51 mm (dia. x L) | |
2/boîte |