Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Maintiennent fermement les tubes dans les godets de centrifugeuse avec ces portoirs et adaptateurs.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 18009
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11700789
  • 163.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles
  • La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Spécification
Portoir
12,8 mm
12,8 x 90 mm (dia. x L)
20 x 5 à 6 ml
Godet 13180 pour centrifugeuse réfrigérée 3-16L/KL
2/boîte